重要文件
ENAH659279FC
Enamine
5-[(propan-2-yloxy)methyl]pyridin-2-amine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
166.22
MDL號碼:
Iupac Name
5-(isopropoxymethyl)-2-pyridinamine
Inchi Code
1S/C9H14N2O/c1-7(2)12-6-8-3-4-9(10)11-5-8/h3-5,7H,6H2,1-2H3,(H2,10,11)
InChI 密鑰
MTRRVZKEXCYKPW-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1257408
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1257408
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)