重要文件
ENAH65919B41
Enamine
N-cyclopentyl-3-methoxypropanamide
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
171.24
MDL號碼:
Iupac Name
N-cyclopentyl-3-methoxypropanamide
Inchi Code
1S/C9H17NO2/c1-12-7-6-9(11)10-8-4-2-3-5-8/h8H,2-7H2,1H3,(H,10,11)
InChI 密鑰
RQYGHUVAVDHACS-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7470446
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7470446
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)