重要文件
ENAH65919A8A
Enamine
(3-iodopropyl)cyclopropane
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
210.06
MDL號碼:
Iupac Name
(3-iodopropyl)cyclopropane
Inchi Code
1S/C6H11I/c7-5-1-2-6-3-4-6/h6H,1-5H2
InChI 密鑰
VVWFXXSZVSSHHH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3148085
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3148085
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)