重要文件
ENAH65919909
Enamine
5-bromo-4-methyl-2,3-dihydro-1H-indene
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
211.1
MDL號碼:
Iupac Name
5-bromo-4-methyl-2,3-dihydro-1H-indene
Inchi Code
1S/C10H11Br/c1-7-9-4-2-3-8(9)5-6-10(7)11/h5-6H,2-4H2,1H3
InChI 密鑰
VHBNXEDWPOSQQN-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7470975
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7470975