重要文件
ENAH5816881D
Enamine
N-cyclohexyl(tert-butoxy)carbohydrazide
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
214.31
MDL號碼:
Iupac Name
tert-butyl 1-cyclohexylhydrazine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H22N2O2/c1-11(2,3)15-10(14)13(12)9-7-5-4-6-8-9/h9H,4-8,12H2,1-3H3
InChI 密鑰
AYPHCQBVZSOTRL-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1678662
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1678662
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)