重要文件
ENAH58168798
Enamine
3-(4-methoxyphenoxy)prop-2-enoic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
194.19
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
(2E)-3-(4-methoxyphenoxy)-2-propenoic acid
Inchi Code
1S/C10H10O4/c1-13-8-2-4-9(5-3-8)14-7-6-10(11)12/h2-7H,1H3,(H,11,12)/b7-6+
InChI 密鑰
AGGBRPQDAQOWIM-VOTSOKGWSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7463685
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7463685
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)