重要文件
ENAH5802F350
Enamine
methyl[(4-methyloxolan-2-yl)methyl]amine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
129.2
MDL號碼:
Iupac Name
N-methyl-1-(4-methyltetrahydrofuran-2-yl)methanamine
Inchi Code
1S/C7H15NO/c1-6-3-7(4-8-2)9-5-6/h6-8H,3-5H2,1-2H3
InChI 密鑰
KVGPDHSBKXPEDQ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2906064
象形圖
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2906064
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)