重要文件
ENAH5802F33B
Enamine
7-methyl-4-azaspiro[2.5]octane hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
161.67
MDL號碼:
Iupac Name
7-methyl-4-azaspiro[2.5]octane hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15N.ClH/c1-7-2-5-9-8(6-7)3-4-8;/h7,9H,2-6H2,1H3;1H
InChI 密鑰
SEQZSDUWKBQYAH-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7431232
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7431232
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)