重要文件
ENAH5802F161
Enamine
3-(1H-1,2,3,4-tetrazol-5-yl)oxolan-3-amine hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
191.62
MDL號碼:
Iupac Name
3-(1H-tetrazol-5-yl)tetrahydrofuran-3-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H9N5O.ClH/c6-5(1-2-11-3-5)4-7-9-10-8-4;/h1-3,6H2,(H,7,8,9,10);1H
InChI 密鑰
SMRFVXHBFCGPDU-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7444335
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7444335
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)