重要文件
ENAH5802F0F7
Enamine
2,2-difluoro-1-methylcyclopentan-1-amine hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
171.62
MDL號碼:
Iupac Name
2,2-difluoro-1-methylcyclopentan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H11F2N.ClH/c1-5(9)3-2-4-6(5,7)8;/h2-4,9H2,1H3;1H
InChI 密鑰
TWNJTNFHMYXXKD-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7432145
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7432145
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)