重要文件
ENAH5802E53C
Enamine
methyl 4-(1-aminocyclopropyl)-2-methylbenzoate hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
241.72
MDL號碼:
Iupac Name
methyl 4-(1-aminocyclopropyl)-2-methylbenzoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H15NO2.ClH/c1-8-7-9(12(13)5-6-12)3-4-10(8)11(14)15-2;/h3-4,7H,5-6,13H2,1-2H3;1H
InChI 密鑰
ZEXJEIUYZHSXMH-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7430239
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7430239
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)