重要文件
ENAH5802E2A7
Enamine
4-bromo-7-fluoro-2,3-dihydro-1H-indene
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
215.06
MDL號碼:
Iupac Name
4-bromo-7-fluoro-2,3-dihydro-1H-indene
Inchi Code
1S/C9H8BrF/c10-8-4-5-9(11)7-3-1-2-6(7)8/h4-5H,1-3H2
InChI 密鑰
VZLBJLDJCNQDAG-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7444668
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7444668