重要文件
ENAH5802E0FB
Enamine
3-tert-butylpyrrolidine-3-carboxylic acid hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
207.7
MDL號碼:
Iupac Name
3-(tert-butyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H17NO2.ClH/c1-8(2,3)9(7(11)12)4-5-10-6-9;/h10H,4-6H2,1-3H3,(H,11,12);1H
InChI 密鑰
YHQWWMOHRQFWQJ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7433064
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7433064
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)