重要文件
ENAH5802DD6A
Enamine
5-bromo-2-ethyl-1,3-thiazole-4-carbaldehyde
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
220.09
MDL號碼:
Iupac Name
5-bromo-2-ethylthiazole-4-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C6H6BrNOS/c1-2-5-8-4(3-9)6(7)10-5/h3H,2H2,1H3
InChI 密鑰
NEHYBPCAFHDADB-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7439958
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7439958
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)