重要文件
ENAH5802DB1D
Enamine
1-amino-2-(oxan-3-yl)propan-2-ol hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
195.69
MDL號碼:
Iupac Name
1-amino-2-(tetrahydro-2H-pyran-3-yl)propan-2-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H17NO2.ClH/c1-8(10,6-9)7-3-2-4-11-5-7;/h7,10H,2-6,9H2,1H3;1H
InChI 密鑰
YLNKNSCCJQHLES-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7434076
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7434076
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)