重要文件
ENAH5802DA43
Enamine
3-(4-bromo-2-fluorophenyl)propanoyl chloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
265.51
MDL號碼:
Iupac Name
3-(4-bromo-2-fluorophenyl)propanoyl chloride
Inchi Code
1S/C9H7BrClFO/c10-7-3-1-6(8(12)5-7)2-4-9(11)13/h1,3,5H,2,4H2
InChI 密鑰
BLPTXOJOTJJSMY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7441424
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7441424
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)