重要文件
ENAH38A2CE34
Enamine
5-(pentafluoroethoxy)pyridine-2-carboxylic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
257.12
MDL號碼:
Iupac Name
5-(perfluoroethoxy)picolinic acid
Inchi Code
1S/C8H4F5NO3/c9-7(10,11)8(12,13)17-4-1-2-5(6(15)16)14-3-4/h1-3H,(H,15,16)
InChI 密鑰
QSHQUHJHYBPPMD-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6749015
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6749015
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)