重要文件
ENAH38A2BA4E
Enamine
1-propyl-1H-1,2,4-triazole-5-carbaldehyde
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
139.16
MDL號碼:
Iupac Name
1-propyl-1H-1,2,4-triazole-5-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C6H9N3O/c1-2-3-9-6(4-10)7-5-8-9/h4-5H,2-3H2,1H3
InChI 密鑰
JAZSELZAGUGQPR-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-187827
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-187827
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)