重要文件
ENAH31551FA0
Enamine
tert-butyl N-[1-(carboxy)piperidin-4-yl]carbamate
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
262.74
MDL號碼:
Iupac Name
tert-butyl (1-(chlorocarbonyl)piperidin-4-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C11H19ClN2O3/c1-11(2,3)17-10(16)13-8-4-6-14(7-5-8)9(12)15/h8H,4-7H2,1-3H3,(H,13,16)
InChI 密鑰
LHPTVKFUHCILIZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6736053
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6736053