重要文件
ENAH31551B72
Enamine
methyl 3-hydroxyfuro[3,2-b]pyridine-2-carboxylate
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
193.16
MDL號碼:
Iupac Name
methyl 3-hydroxyfuro[3,2-b]pyridine-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H7NO4/c1-13-9(12)8-7(11)6-5(14-8)3-2-4-10-6/h2-4,11H,1H3
InChI 密鑰
BIMSZOTZTGCYEO-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6731297
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6731297