重要文件
ENAH3155182D
Enamine
2-(methoxymethyl)pyrimidin-5-amine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
139.16
MDL號碼:
Iupac Name
2-(methoxymethyl)-5-pyrimidinamine
Inchi Code
1S/C6H9N3O/c1-10-4-6-8-2-5(7)3-9-6/h2-3H,4,7H2,1H3
InChI 密鑰
TVEDAWOKIXFICD-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2958058
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2958058
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)