重要文件
ENAH315517A2
Enamine
ethyl 3-oxo-2-azaspiro[4.5]decane-8-carboxylate
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
225.29
MDL號碼:
Iupac Name
ethyl 3-oxo-2-azaspiro[4.5]decane-8-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H19NO3/c1-2-16-11(15)9-3-5-12(6-4-9)7-10(14)13-8-12/h9H,2-8H2,1H3,(H,13,14)
InChI 密鑰
AIIUIMMFKSQURO-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1700005
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1700005
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)