重要文件
ENAH30503CD7
Enamine
1-amino-4-(tert-butoxy)butan-2-ol
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
161.24
MDL號碼:
Iupac Name
1-amino-4-tert-butoxy-2-butanol
Inchi Code
1S/C8H19NO2/c1-8(2,3)11-5-4-7(10)6-9/h7,10H,4-6,9H2,1-3H3
InChI 密鑰
WFQCGEUHXOMKSB-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1854313
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)