重要文件
ENAH304F30EA
Enamine
2-(3,4,5-trifluorophenyl)ethan-1-ol
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
176.14
MDL號碼:
Iupac Name
2-(3,4,5-trifluorophenyl)ethanol
Inchi Code
1S/C8H7F3O/c9-6-3-5(1-2-12)4-7(10)8(6)11/h3-4,12H,1-2H2
InChI 密鑰
VGWRUVISALLMOW-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1634824
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)