重要文件
ENAH304DED2A
Enamine
3-methyladamantan-1-amine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
165.28
Iupac Name
3-methyl-1-adamantylamine
Inchi Code
1S/C11H19N/c1-10-3-8-2-9(4-10)6-11(12,5-8)7-10/h8-9H,2-7,12H2,1H3
InChI 密鑰
MWMFMCTUGUZSJJ-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1276328
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)