重要文件
ENAH304DD178
Enamine
4-tert-butyl-6-methylpyrimidin-2-amine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
165.24
MDL號碼:
Iupac Name
4-tert-butyl-6-methyl-2-pyrimidinamine
Inchi Code
1S/C9H15N3/c1-6-5-7(9(2,3)4)12-8(10)11-6/h5H,1-4H3,(H2,10,11,12)
InChI 密鑰
RORBDWDZPWGKSL-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1255993