重要文件
ENAH304B9DFE
Enamine
(1R)-2-amino-1-(3-methoxy-4-methylphenyl)ethan-1-ol
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
181.23
Iupac Name
(R)-2-amino-1-(3-methoxy-4-methylphenyl)ethan-1-ol
Inchi Code
1S/C10H15NO2/c1-7-3-4-8(9(12)6-11)5-10(7)13-2/h3-5,9,12H,6,11H2,1-2H3/t9-/m0/s1
InChI 密鑰
UQFIKKHFUUIYQJ-VIFPVBQESA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1791648
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)