重要文件
ENAH304876C5
Enamine
ethyl 4-amino-2-hydroxybutanoate
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
147.17
MDL號碼:
Iupac Name
ethyl 4-amino-2-hydroxybutanoate
Inchi Code
1S/C6H13NO3/c1-2-10-6(9)5(8)3-4-7/h5,8H,2-4,7H2,1H3
InChI 密鑰
KSCZLCFMSHHFAK-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-682604
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)