跳轉至內容
Merck
全部照片(1)

重要文件

ENAH3047A730

Enamine

[(chlorosulfonyl)imino](methyl)(4-methylphenyl)-lambda6-sulfanone

登入查看組織和合約定價


About This Item

CAS號碼:
分子量::
267.76
MDL號碼:

Iupac Name

(methylene-(p-tolyl)sulfinyl)sulfamoyl chloride

Inchi Code

1S/C8H10ClNO3S2/c1-7-3-5-8(6-4-7)14(2,11)10-15(9,12)13/h3-6H,2H2,1H3,(H,10,11)

InChI 密鑰

HJPNASXROXKNQR-UHFFFAOYSA-N

Country of Origin

UA

Product Link

https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-307835

從最近期的版本中選擇一個:

分析證明 (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 文件 section.

如果您需要協助,請聯絡 客戶支援

已經擁有該產品?

您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。

存取文件庫

我們的科學家團隊在所有研究領域都有豐富的經驗,包括生命科學、材料科學、化學合成、色譜、分析等.

聯絡技術服務