重要文件
ENAH304743A8
Enamine
1-(2,4-difluorophenyl)hexan-1-amine hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
249.73
MDL號碼:
Iupac Name
1-(2,4-difluorophenyl)hexan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H17F2N.ClH/c1-2-3-4-5-12(15)10-7-6-9(13)8-11(10)14;/h6-8,12H,2-5,15H2,1H3;1H
InChI 密鑰
BDKQSAMOTYFFAL-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-241118
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)