重要文件
ENAH303684C9
Enamine
2-(3-bromo-5-methoxyphenyl)ethan-1-amine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
230.1
MDL號碼:
Iupac Name
2-(3-bromo-5-methoxyphenyl)ethanamine
Inchi Code
1S/C9H12BrNO/c1-12-9-5-7(2-3-11)4-8(10)6-9/h4-6H,2-3,11H2,1H3
InChI 密鑰
SVHXNUJVCRLXGF-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1425578
象形圖
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1425578
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)