重要文件
ENAH3036838C
Enamine
1-methanesulfinyl-3,3-dimethylbutan-2-amine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
163.28
MDL號碼:
Iupac Name
3,3-dimethyl-1-(methylsulfinyl)-2-butanamine
Inchi Code
1S/C7H17NOS/c1-7(2,3)6(8)5-10(4)9/h6H,5,8H2,1-4H3
InChI 密鑰
KLNZHYNJMRFGCV-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1250902
象形圖
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1250902
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)