重要文件
ENAH30368387
Enamine
3-(methylsulfanyl)cyclopentan-1-one
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
130.21
MDL號碼:
Iupac Name
3-(methylsulfanyl)cyclopentanone
Inchi Code
1S/C6H10OS/c1-8-6-3-2-5(7)4-6/h6H,2-4H2,1H3
InChI 密鑰
HNXDUCKJAPPFNF-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1250603
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1250603
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)