重要文件
ENAH30368283
Enamine
3-acetamido-2,4,6-triiodo-5-(N-methylacetamido)benzoic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
627.94
MDL號碼:
mp
281-282
Iupac Name
3-(acetylamino)-5-[acetyl(methyl)amino]-2,4,6-triiodobenzoic acid
Inchi Code
1S/C12H11I3N2O4/c1-4(18)16-10-7(13)6(12(20)21)8(14)11(9(10)15)17(3)5(2)19/h1-3H3,(H,16,18)(H,20,21)
InChI 密鑰
GGGDNPWHMNJRFN-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6731075
Melting Point
281-282
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6731075
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)