重要文件
ENAH30360F39
Enamine
5-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-4-methyl-1,2-oxazole-3-carboxylic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
242.23
MDL號碼:
Iupac Name
5-((tert-butoxycarbonyl)amino)-4-methylisoxazole-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H14N2O5/c1-5-6(8(13)14)12-17-7(5)11-9(15)16-10(2,3)4/h1-4H3,(H,11,15)(H,13,14)
InChI 密鑰
WHMVWIWTOYGIKT-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6510957
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6510957
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)