重要文件
ENAH3035E7E3
Enamine
1-cyclopropylcyclohexan-1-amine hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
175.7
MDL號碼:
Iupac Name
1-cyclopropylcyclohexan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H17N.ClH/c10-9(8-4-5-8)6-2-1-3-7-9;/h8H,1-7,10H2;1H
InChI 密鑰
YZFGOIUWPIYSIE-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6495743
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6495743
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)