重要文件
ENAH3035E615
Enamine
2-amino-6-chloropyridine-3-sulfonamide
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
207.64
MDL號碼:
Iupac Name
2-amino-6-chloropyridine-3-sulfonamide
Inchi Code
1S/C5H6ClN3O2S/c6-4-2-1-3(5(7)9-4)12(8,10)11/h1-2H,(H2,7,9)(H2,8,10,11)
InChI 密鑰
MFAWLHYZJIEBHC-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6496840
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6496840
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)