重要文件
ENAH3035E446
Enamine
1-chloro-4-fluoroisoquinolin-7-amine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
196.61
MDL號碼:
Iupac Name
1-chloro-4-fluoroisoquinolin-7-amine
Inchi Code
1S/C9H6ClFN2/c10-9-7-3-5(12)1-2-6(7)8(11)4-13-9/h1-4H,12H2
InChI 密鑰
QZYBZBOXHYEQOP-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6495181
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6495181
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)