重要文件
ENAH3035DE83
Enamine
6-(1,3-dioxolan-2-yl)pyridine-3-sulfonyl chloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
249.67
MDL號碼:
Iupac Name
6-(1,3-dioxolan-2-yl)pyridine-3-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C8H8ClNO4S/c9-15(11,12)6-1-2-7(10-5-6)8-13-3-4-14-8/h1-2,5,8H,3-4H2
InChI 密鑰
LPZFBYFMLSALBP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6489836
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6489836
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)