重要文件
ENAH3035DE6A
Enamine
1-(piperazin-1-yl)cyclopropane-1-carboxylic acid dihydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
243.13
MDL號碼:
Iupac Name
1-(piperazin-1-yl)cyclopropane-1-carboxylic acid dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H14N2O2.2ClH/c11-7(12)8(1-2-8)10-5-3-9-4-6-10;;/h9H,1-6H2,(H,11,12);2*1H
InChI 密鑰
VWXOSTXVTNFJOJ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6489693
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6489693
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)