重要文件
ENAH3035DA9B
Enamine
2-{spiro[3.3]heptan-2-yl}ethan-1-amine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
139.24
MDL號碼:
Iupac Name
2-(spiro[3.3]heptan-2-yl)ethan-1-amine
Inchi Code
1S/C9H17N/c10-5-2-8-6-9(7-8)3-1-4-9/h8H,1-7,10H2
InChI 密鑰
YXGZDABODVIKQC-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5262975