重要文件
ENAH3035DA55
Enamine
methyl pyrazolo[1,5-a]pyrazine-3-carboxylate
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
177.16
MDL號碼:
mp
137-138
Iupac Name
methyl pyrazolo[1,5-a]pyrazine-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H7N3O2/c1-13-8(12)6-4-10-11-3-2-9-5-7(6)11/h2-5H,1H3
InChI 密鑰
WYJOSLTYQGWJBW-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5127305
Melting Point
137-138
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5127305
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)