重要文件
ENAH3035CCAF
Enamine
1-ethenylcyclobutane-1-carboxylic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
126.16
MDL號碼:
mp
45-46
Iupac Name
1-vinylcyclobutane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H10O2/c1-2-7(6(8)9)4-3-5-7/h2H,1,3-5H2,(H,8,9)
InChI 密鑰
RJAOMTCPWAZZIQ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-97417
Melting Point
45-46
象形圖
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-97417
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)