重要文件
ENAH3035CCA9
Enamine
3,4-dihydroxybutanenitrile
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
101.11
MDL號碼:
Iupac Name
3,4-dihydroxybutanenitrile
Inchi Code
1S/C4H7NO2/c5-2-1-4(7)3-6/h4,6-7H,1,3H2
InChI 密鑰
MXKPBRJADBPHSC-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-96301
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)