重要文件
ENAH2C5587C4
Enamine
3-bromopyrrolidine hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
186.48
MDL號碼:
Iupac Name
3-bromopyrrolidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H8BrN.ClH/c5-4-1-2-6-3-4;/h4,6H,1-3H2;1H
InChI 密鑰
GCKYGRPMTUNGBJ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
-10
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6487579
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6487579
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)