重要文件
ENAH2C558236
Enamine
2-(prop-2-en-1-yl)oxolane
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
112.17
MDL號碼:
Iupac Name
2-allyltetrahydrofuran
Inchi Code
1S/C7H12O/c1-2-4-7-5-3-6-8-7/h2,7H,1,3-6H2
InChI 密鑰
XZDANOMTLOHFOZ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6482484