重要文件
ENAH2C5575F0
Enamine
3-chloro-5-methylthiophene-2-carboxylic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
176.62
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
3-chloro-5-methyl-2-thiophenecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H5ClO2S/c1-3-2-4(7)5(10-3)6(8)9/h2H,1H3,(H,8,9)
InChI 密鑰
BVJIMVUEBVROJS-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2975469
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2975469
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)