重要文件
ENAH2C5569C9
Enamine
3-(prop-2-yn-1-yloxy)oxetane
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
112.13
MDL號碼:
Iupac Name
3-(prop-2-yn-1-yloxy)oxetane
Inchi Code
1S/C6H8O2/c1-2-3-8-6-4-7-5-6/h1,6H,3-5H2
InChI 密鑰
HFFLONOQLWXIGN-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-637383
象形圖
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-637383
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)