重要文件
ENAH2C55679A
Enamine
5-fluoro-2-methoxypyridine-4-sulfonyl fluoride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
209.17
MDL號碼:
Iupac Name
5-fluoro-2-methoxypyridine-4-sulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C6H5F2NO3S/c1-12-6-2-5(13(8,10)11)4(7)3-9-6/h2-3H,1H3
InChI 密鑰
BJEPSQAARAFMBV-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1583365
象形圖
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1583365
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)