重要文件
ENAH2C555FDC
Enamine
1-(1-ethyl-1H-pyrazol-4-yl)-7-oxa-2-azaspiro[3.5]nonane
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
221.3
MDL號碼:
Iupac Name
1-(1-ethyl-1H-pyrazol-4-yl)-7-oxa-2-azaspiro[3.5]nonane
Inchi Code
1S/C12H19N3O/c1-2-15-8-10(7-14-15)11-12(9-13-11)3-5-16-6-4-12/h7-8,11,13H,2-6,9H2,1H3
InChI 密鑰
OVOHBLWDANYDBL-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-309310
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-309310
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)